2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500008-100MG OR500008-250MG
APOSOR500008-100MGEA 69.6 CHF
APOSOR500008-100MG APOSOR500008-250MG
2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
2-Bromo-6-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₄BrNO
MW: 210,027 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18390711
CAS-Nummer: 77532-87-7