(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500001-100MG OR500001-250MG
APOSOR500001-100MGEA 61 CHF
APOSOR500001-100MG APOSOR500001-250MG
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₈BrNO₂
MW: 264,159 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD21097794
CAS-Nummer: 1354000-03-5