4-(Azidoacetyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4970-1G
OR4970-5G
OR4970-500MG
OR4970-250MG
APOSOR4970-1GEA
436
CHF
APOSOR4970-1G
APOSOR4970-5G
APOSOR4970-500MG
APOSOR4970-250MG
4-(Azidoacetyl)morpholine
4-(Azidoacetyl)morpholine
Formel:
C₆H₁₀N₄O₂ Siedepunkt: 98…100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01320911 CAS-Nummer: 864528-04-1 |