4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl indoline-4-carboxylate hydrochloride
OR49079-1G
OR49079-5G
APOSOR49079-1GEA
514
CHF
APOSOR49079-1G
APOSOR49079-5G
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂·ClH MW: 213,661 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09026830 CAS-Nummer: 1187927-40-7 |