6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine
OR49065-1G
OR49065-250MG
APOSOR49065-1GEA
282
CHF
APOSOR49065-1G
APOSOR49065-250MG
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
Formel:
C₈H₇BrN₂O MW: 227,058 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17926335 CAS-Nummer: 1207557-36-5 |