Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR49063-25G
APOSOR49063-25GEA 69.6 CHF
APOSOR49063-25G
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formel: C₉H₈ClN₃O₂
MW: 225,632 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12407819
CAS-Nummer: 1224944-77-7