Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR49062-1G
APOSOR49062-1GEA
410
CHF
APOSOR49062-1G
Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formel:
C₉H₉N₃O₃ MW: 207,186 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21607426 CAS-Nummer: 1026456-01-8 |