5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR49061-1G OR49061-250MG
APOSOR49061-1GEA 128 CHF
APOSOR49061-1G APOSOR49061-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
Formel: C₆H₅ClN₄
MW: 168,584 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17016123
CAS-Nummer: 1234616-50-2