(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Cyclopentane-1,3-diol
OR49056-1G OR49056-250MG
APOSOR49056-1GEA 1110 CHF
APOSOR49056-1G APOSOR49056-250MG
(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102.132 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13619671
CAS-Nummer: 16326-97-9