N-(2-Pyridyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR49047-1G
OR49047-250MG
APOSOR49047-1GEA
610
CHF
APOSOR49047-1G
APOSOR49047-250MG
N-(2-Pyridyl)benzamide
N-(2-Pyridyl)benzamide
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O MW: 198,221 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00459601 CAS-Nummer: 4589-12-2 |