5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4900-1G
OR4900-500MG
APOSOR4900-1GEA
332
CHF
APOSOR4900-1G
APOSOR4900-500MG
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Formel:
C₉H₁₃ClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084956 CAS-Nummer: 89659-68-7 |