2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-4-(carboxymethyl)guaiacol, 5-Bromo-4-(carboxymethyl)-2-methoxyphenol
OR4895-100MG OR4895-500MG
APOSOR4895-100MGEA 251 CHF
APOSOR4895-100MG APOSOR4895-500MG
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₉BrO₄
MW: 261,069 g/mol
Melting Pt: 174…177 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079715
CAS-Nummer: 181517-98-6