8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR4843-10G
OR4843-1G
OR4843-5G
APOSOR4843-10GEA
1700
CHF
APOSOR4843-10G
APOSOR4843-1G
APOSOR4843-5G
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Formel:
C₉H₇NO₃S₂ MW: 241,287 g/mol Melting Pt: 280…282 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00631699 CAS-Nummer: 5825-36-5 |