2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR48273-1G OR48273-250MG OR48273-5G
APOSOR48273-1GEA 219 CHF
APOSOR48273-1G APOSOR48273-250MG APOSOR48273-5G
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,543 g/mol
Melting Pt: 61…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07783823
CAS-Nummer: 141113-98-6
UN: 3261
ADR: 8,III