4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-4-Hydroxy-α-methylbenzylamine, (1R)-1-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine
OR48265-1G OR48265-250MG
APOSOR48265-1GEA 812 CHF
APOSOR48265-1G APOSOR48265-250MG
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Melting Pt: 121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844647
CAS-Nummer: 134855-88-2