2-Formylcinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4818-1G OR4818-5G
APOSOR4818-1GEA 144 CHF
APOSOR4818-1G APOSOR4818-5G
2-Formylcinnamic acid 97%
2-Formylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176,169 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840500
CAS-Nummer: 130036-17-8