Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR48127-25G
APOSOR48127-25GEA 119 CHF
APOSOR48127-25G
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Formel: C₁₃H₁₈O₄
MW: 238,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06737776
CAS-Nummer: 58016-28-7