5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR48111-1G OR48111-250MG
APOSOR48111-1GEA 688 CHF
APOSOR48111-1G APOSOR48111-250MG
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol
Formel: C₆H₅BrClNO
MW: 222,467 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27942409
CAS-Nummer: 1232505-77-9