4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR48104-1G OR48104-250MG
APOSOR48104-1GEA 250 CHF
APOSOR48104-1G APOSOR48104-250MG
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Formel: C₁₂H₈BrN₃O
MW: 290,115 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07381956
CAS-Nummer: 1275259-26-1