3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR48103-1G
OR48103-250MG
OR48103-5G
APOSOR48103-1GEA
436
CHF
APOSOR48103-1G
APOSOR48103-250MG
APOSOR48103-5G
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇IO MW: 246,045 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18397774 CAS-Nummer: 848444-83-7 |