3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR48092-1G OR48092-250MG
APOSOR48092-1GEA 55.7 CHF
APOSOR48092-1G APOSOR48092-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formel: C₈H₇ClN₄O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32111678
CAS-Nummer: 2391987-06-5