1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480884-1G OR480884-5G
APOSOR480884-1GEA 216 CHF
APOSOR480884-1G APOSOR480884-5G
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane 90%
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane
Formel: C₁₂H₂₆O₂Si
MW: 230.419 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12923224
CAS-Nummer: 74786-02-0