6-(Chloromethyl)quinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480883-1G OR480883-5G
APOSOR480883-1GEA 407 CHF
APOSOR480883-1G APOSOR480883-5G
6-(Chloromethyl)quinoline 95%
6-(Chloromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09040306
CAS-Nummer: 2644-82-8