2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR480881-250MG
OR480881-500MG
APOSOR480881-250MGEA
421
CHF
APOSOR480881-250MG
APOSOR480881-500MG
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₂Cl₂N₂S MW: 155,006 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18805177 CAS-Nummer: 32998-28-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |