Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480880-1G OR480880-5G
APOSOR480880-1GEA 258 CHF
APOSOR480880-1G APOSOR480880-5G
Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate
Formel: C₇H₁₁BrO₂
MW: 207,065 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07778473
CAS-Nummer: 26918-14-9