2-Bromo-5-methylfuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR480864-500MG OR480864-5G
APOSOR480864-500MGEA 0 CHF
APOSOR480864-500MG APOSOR480864-5G
2-Bromo-5-methylfuran 95%
2-Bromo-5-methylfuran
Formel: C₅H₅BrO
MW: 160,997 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11870159
CAS-Nummer: 123837-09-2