3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 3-(3-hydroxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
OR480858-1G
OR480858-250MG
APOSOR480858-1GEA
1800
CHF
APOSOR480858-1G
APOSOR480858-250MG
3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07021282 CAS-Nummer: 889956-76-7 |