3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480851-1G OR480851-500MG
APOSOR480851-1GEA 676 CHF
APOSOR480851-1G APOSOR480851-500MG
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide
Formel: C₇H₈BrN·BrH
MW: 266,961 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22200150
CAS-Nummer: 76915-53-2