3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480841-1G OR480841-5G
APOSOR480841-1GEA 298 CHF
APOSOR480841-1G APOSOR480841-5G
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid 97%
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
Formel: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,027 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261037
CAS-Nummer: 453566-14-8