3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR48082-1G
OR48082-250MG
APOSOR48082-1GEA
758
CHF
APOSOR48082-1G
APOSOR48082-250MG
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Formel:
C₉H₁₀BrN MW: 212,086 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD21099990 CAS-Nummer: 1353855-73-8 |