7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR480815-1G OR480815-5G
APOSOR480815-1GEA 69.6 CHF
APOSOR480815-1G APOSOR480815-5G
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine 95%
7-Chlorothieno[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₄ClNS
MW: 169,631 g/mol
Melting Pt: 39…42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973300
CAS-Nummer: 28948-58-5