Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate 90%, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR480806-1G
OR480806-100MG
OR480806-250MG
OR480806-500MG
OR480806-2.5G
APOSOR480806-1GEA
188
CHF
APOSOR480806-1G
APOSOR480806-100MG
APOSOR480806-250MG
APOSOR480806-500MG
APOSOR480806-2.5G
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate 90%, tech
Ethyl 2-bromo-2-cyclopropylacetate
Formel:
C₇H₁₁BrO₂ MW: 207,065 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18837719 CAS-Nummer: 1200828-74-5 |