5-Bromo-3-chloropyridazine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480780-1G
OR480780-250MG
OR480780-500MG
OR480780-5G
APOSOR480780-1GEA
193
CHF
APOSOR480780-1G
APOSOR480780-250MG
APOSOR480780-500MG
APOSOR480780-5G
5-Bromo-3-chloropyridazine 90%
5-Bromo-3-chloropyridazine
Formel:
C₄H₂BrClN₂ MW: 193.429 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13190293 CAS-Nummer: 1196155-33-5 |