Quinoxaline-2,3-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480759-1G OR480759-5G
APOSOR480759-1GEA 152 CHF
APOSOR480759-1G APOSOR480759-5G
Quinoxaline-2,3-diamine 95%
Quinoxaline-2,3-diamine
Formel: C₈H₈N₄
MW: 160,176 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00193133
CAS-Nummer: 6640-47-7