7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480741-1G
OR480741-5G
APOSOR480741-1GEA
353
CHF
APOSOR480741-1G
APOSOR480741-5G
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈BrNO₂ MW: 254.08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02664426 CAS-Nummer: 15936-75-1 |