1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Benzhydryl-3-iodoazetidine
OR480620-1G
OR480620-5G
APOSOR480620-1GEA
117
CHF
APOSOR480620-1G
APOSOR480620-5G
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine 98%
1-Benzhydryl-3-iodo-azetidine
Formel:
C₁₆H₁₆IN MW: 349,209 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08062427 CAS-Nummer: 125735-40-2 |