4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Bromo-3,5-dimethoxyphenyl)methanol
OR4806-100G OR4806-25G
APOSOR4806-100GEA 355 CHF
APOSOR4806-100G APOSOR4806-25G
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,086 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658150
CAS-Nummer: 61367-62-2