2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480471-1G
OR480471-500MG
APOSOR480471-1GEA
541
CHF
APOSOR480471-1G
APOSOR480471-500MG
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methoxy-3-methyl-phenyl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02662436 CAS-Nummer: 1024613-61-3 |