Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480465-1G
OR480465-2G
OR480465-5G
APOSOR480465-1GEA
367
CHF
APOSOR480465-1G
APOSOR480465-2G
APOSOR480465-5G
Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Amino(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02662702 CAS-Nummer: 500718-16-1 |