2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480461-1G OR480461-2G OR480461-5G OR480461-100MG OR480461-250MG
APOSOR480461-1GEA 1270 CHF
APOSOR480461-1G APOSOR480461-2G APOSOR480461-5G APOSOR480461-100MG APOSOR480461-250MG
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₈INO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02662474
CAS-Nummer: 299167-68-3