2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480455-1G OR480455-2G OR480455-5G
APOSOR480455-1GEA 205 CHF
APOSOR480455-1G APOSOR480455-2G APOSOR480455-5G
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209,242 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06653255
CAS-Nummer: 318270-09-6