2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480453-1G OR480453-2G OR480453-5G
APOSOR480453-1GEA 205 CHF
APOSOR480453-1G APOSOR480453-2G APOSOR480453-5G
2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-pentoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237,295 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02662520
CAS-Nummer: 500695-52-3