2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480448-1G OR480448-2G OR480448-5G
APOSOR480448-1GEA 205 CHF
APOSOR480448-1G APOSOR480448-2G APOSOR480448-5G
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,254 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02662405
CAS-Nummer: 7292-80-0