2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480447-1G
OR480447-5G
APOSOR480447-1GEA
136
CHF
APOSOR480447-1G
APOSOR480447-5G
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,215 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00665360 CAS-Nummer: 299168-49-3 |