2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480444-1G
OR480444-2G
APOSOR480444-1GEA
205
CHF
APOSOR480444-1G
APOSOR480444-2G
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₅NO₅ MW: 241,241 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02662391 CAS-Nummer: 318270-07-4 |