(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480363-1G
APOSOR480363-1GEA
244
CHF
APOSOR480363-1G
(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
(2R)-2-Amino-4-(methylamino)-4-oxo-butanoic acid
Formel:
C₅H₁₀N₂O₃ MW: 146,145 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114468 CAS-Nummer: 7175-34-0 |