(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR480287-1G OR480287-250MG OR480287-500MG
APOSOR480287-1GEA 1040 CHF
APOSOR480287-1G APOSOR480287-250MG APOSOR480287-500MG
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Formel: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229,274 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22683247
CAS-Nummer: 1379801-31-6