(E)-3-Butoxy-1-(3-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR480286-1G OR480286-250MG OR480286-500MG
APOSOR480286-1GEA 726 CHF
APOSOR480286-1G APOSOR480286-250MG APOSOR480286-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(3-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
(E)-3-Butoxy-1-(3-chlorophenyl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₃H₁₅ClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22683244
CAS-Nummer: 1375008-14-2