5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480282-1G OR480282-250MG OR480282-500MG
APOSOR480282-1GEA 837 CHF
APOSOR480282-1G APOSOR480282-250MG APOSOR480282-500MG
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine 95%
5-(Methoxymethyl)-1-methyl-pyrazol-3-amine
Formel: C₆H₁₁N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20491525
CAS-Nummer: 1328640-82-9