Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: MEthyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate
OR480280-1G OR480280-250MG OR480280-500MG
APOSOR480280-1GEA 809 CHF
APOSOR480280-1G APOSOR480280-250MG APOSOR480280-500MG
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate 95%
Methyl 3-bromo-2-phenyl-propanoate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,097 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17215983
CAS-Nummer: 99070-19-6